주요 문서
RIE156317594
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-acetoxybenzoylformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
236.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl [2-(acetyloxy)phenyl](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C12H12O5/c1-3-16-12(15)11(14)9-6-4-5-7-10(9)17-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
CXYULQRAEISDJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)