주요 문서
RIE156317551
Rieke Metals, Inc.
8-chloro-8-nonenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.67
MDL number:
Iupac Name
8-chloro-8-nonenoic acid
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9(11)12/h1-7H2,(H,11,12)
InChI key
MCKURDXPLDUVNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10053-002f
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)