주요 문서
RIE156317550
Rieke Metals, Inc.
7-chloro-7-octenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.64
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-7-octenoic acid
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-7(9)5-3-2-4-6-8(10)11/h1-6H2,(H,10,11)
InChI key
DUSFOSYCKNWILH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10053-002e
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)