주요 문서
RIE156317472
Rieke Metals, Inc.
7-acetoxy-2-chloro-1-heptene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.67
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-6-heptenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-3-5-7-12-9(2)11/h1,3-7H2,2H3
InChI key
GUBBRBZSLJUYJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10006-002e
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)