주요 문서
PRIH98DC77C9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)piperidin-4-yl]carbonyl}-L-methionine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
458.58
Iupac Name
(2S)-2-({[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}amino)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H22N4O5S3/c1-27-10-7-13(17(23)24)18-16(22)11-5-8-21(9-6-11)29(25,26)14-4-2-3-12-15(14)20-28-19-12/h2-4,11,13H,5-10H2,1H3,(H,18,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
InChI key
WFCAODYMIJBZIQ-ZDUSSCGKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR1729206
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)