주요 문서
PRIH3239D175
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
304.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N6O2/c1-14(2,3)22-13(21)19-8-6-18(7-9-19)12-5-4-11-16-15-10-20(11)17-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI key
QJQGNUAVVNVCAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR113541
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)