주요 문서
PRIH303126F9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(3-Methyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-yloxy)-phenyl-acetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
378.42
MDL number:
Iupac Name
methyl [(3-methyl-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-yl)oxy](phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C23H22O5/c1-14-12-18(27-21(23(25)26-2)15-8-4-3-5-9-15)20-16-10-6-7-11-17(16)22(24)28-19(20)13-14/h3-5,8-9,12-13,21H,6-7,10-11H2,1-2H3
InChI key
JJFBGAHYECZNQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331760
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)