주요 문서
PRIH049B303C
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
193.2
MDL number:
Iupac Name
2-(3-acetylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)14-6-10(11)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,13)
InChI key
JLAJIYRKJDFHSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR316032
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)