주요 문서
PRIH049B302F
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
282.36
MDL number:
Iupac Name
1-{3-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C13H18N2O3S/c1-11(16)12-4-3-5-13(10-12)19(17,18)15-8-6-14(2)7-9-15/h3-5,10H,6-9H2,1-2H3
InChI key
UETYXQLVWWCIOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR316003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)