주요 문서
PRI444789129
Princeton BioMolecular Research, Inc.
7-Methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
348.4
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-4-oxo-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C20H20N4O2/c1-15-7-8-18-21-19(17(14-25)20(26)24(18)13-15)23-11-9-22(10-12-23)16-5-3-2-4-6-16/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
InChI key
YTWBZFMOWAOPON-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194313
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)