주요 문서
PRI444788169
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1,5,7-Trichloro-isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.5
MDL number:
Iupac Name
1,5,7-trichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-13-9(7)12/h1-4H
InChI key
XBYDBAMDAVQRCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR168232
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)