주요 문서
PRI444787838
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(2,9-Dimethyl-3,5-diphenyl-furo[3,2-g]chromen-7-ylidene)-hydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
380.45
MDL number:
Iupac Name
(7Z)-2,9-dimethyl-3,5-diphenyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one hydrazone
Inchi Code
1S/C25H20N2O2/c1-15-24-20(19(14-22(27-26)29-24)17-9-5-3-6-10-17)13-21-23(16(2)28-25(15)21)18-11-7-4-8-12-18/h3-14H,26H2,1-2H3/b27-22-
InChI key
XTWYPDIPGIMTDC-QYQHSDTDSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR157434
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)