주요 문서
PRI444787056
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.5]dec-3-yl)-benzoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.36
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dec-3-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H20N2O4/c1-2-23-14(20)12-6-8-13(9-7-12)19-15(21)17(18-16(19)22)10-4-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H,18,22)
InChI key
VGDTYCMGQBWHIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR143575
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)