주요 문서
PRI424059067
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10-4-6(8)7(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
USPQGAVLHGQJJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Liquid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR134998
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)