주요 문서
PRI424050430
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(4-Oxo-4H-quinazolin-3-ylmethyl)-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.28
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c19-15-13-3-1-2-4-14(13)17-10-18(15)9-11-5-7-12(8-6-11)16(20)21/h1-8,10H,9H2,(H,20,21)
InChI key
CAHCCLBAWHKXPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR057917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)