주요 문서
PRI424050210
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.29
MDL number:
Iupac Name
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-5-9(6-13-12(8)15-2)11-4-3-10(7-14)16-11/h3-7H,1-2H3
InChI key
LTJLHOOOWDUOQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR052752
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)