주요 문서
SX1244P
Supelco
Sulfuric Acid Solution for Babcock Milk Test
for Babcock Milk Test
동의어(들):
Sulfuric acid solution, acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116116
EC 인덱스 번호:
231-639-5
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
90.5-92.8%
형태
liquid
유통기한
24 mo. (from manufacture date)
기술
Babcock Milk Test: suitable
색상
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
335 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
for Babcock Milk Test
분석 메모
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable