문서
SCWP14250
Millipore
MCE Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
동의어(들):
MF-Millipore Membrane Filter, 8 µm pore size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
설명
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore
Millipore
파라미터
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
필터 직경
142 mm
두께
135 μm
중량 추출물
6%
refractive index
n/D 1.515
기질
MF-Millipore
공극 크기
8.0 μm pore size
84 % porosity
용량
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
버블 포인트(bubble point)
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3