제조업체/상표
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
기술
multiplexing: suitable
검출 방법
fluorometric (Luminex xMAP)
배송 상태
wet ice
일반 설명
Panel Type: Cytokines/Chemokines
애플리케이션
- Analytes: MMP-2, MMP-3, MMP-8
- Recommended Sample type: serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:100
- Assay Run Time: Overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
특징 및 장점
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
MILLIPLEX® 분석과 같은 면역학 멀티플렉스 분석을 통해 연구자들은 더 많은 면역 바이오마커를 동시에 조사할 수 있어 시간과 자원을 절약합니다. 이는 수많은 분석 물질이 다양한 경로에서 역할을 하는 면역학 연구에 특히 중요합니다.