애플리케이션
This carrier rack for 7 ml vial is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
법적 정보
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13