주요 문서
DX0030
Supelco
Decane
동의어(들):
Decane, extraction
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
204-686-4
분석:
≥98% (GC)
bp:
174 °C/1013 mbar
vapor pressure:
1 hPa ( 16 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
1 hPa ( 16 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
색상
APHA: ≤10
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
전이 온도
flash point 51 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46.0 °C - closed cup