문서
DX0013
Supelco
Desiccant
동의어(들):
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
형태
beads
크기
8 mesh
색상
white
저장 온도
room temp
애플리케이션
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
분석 메모
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable