주요 문서
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
240.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-614-3
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable