Key Documents
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
동의어(들):
Dicyclopropylketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
214-331-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
bp
160-162 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 39 °C
density
0.968 g/cm3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup