주요 문서
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
동의어(들):
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH=NOH)C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352126
EC 인덱스 번호:
211-796-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
효능
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
전이 온도
flash point >110 °C (DIN 51758)
solubility
10 g/L
벌크 밀도
610 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
InChI key
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable