문서
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
208-609-5
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 52 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup