Key Documents
8.00184
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
for synthesis
동의어(들):
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
204-650-8
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
형태
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
mp
>200 °C (decomposition)
전이 온도
flash point >200 °C
solubility
0.033 g/L
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
분석 메모
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
> 200 °C