444152
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a
The MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, also referenced under CAS 675576-98-4, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
동의어(들):
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, (-)-4-(4,5- bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one, (-)-4-(4,5-bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Shen, H. and Maki, C.G., 2010. J. Biol. Chem.285, 23105.
Kawamura, T., et al. 2009. Nature460, 1140.
Kojima, K., et al. 2006. Blood108, 993.
Laurie, N.A., et al. 2006. Nature444, 61.
Tovar, C., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 1888.
Vassilev, L.T. 2006. Trends Mol Med.13, 23.
Thompson, T., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 53015.
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable