문서
1.93226
Supelco
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
282.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93226.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1