문서
1.93216
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Copper(II) sulfate pentahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuO4S · 5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
249.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93216.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable