product name
Nitrate Test, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
설명
quantitative
Quality Level
특정 분석물질
nitrate
반응 적합성
reaction type: Griess reaction
측정 범위
3-90 mg/L (NO3-)
호환성
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
검출 방법
reflectometric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
결합
분석 메모
Assay
- standard 1:
3 - 7 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
문서
Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 다양한 채소 내 Nitrate 수준의 Reflectoquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 폐수 내 Nitrate의 Reflectoquant® 검사 스트립 및 반사광측정기를 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.