07-169-I
Anti-iPLA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
iPLA2, 85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (EC:3.1.1.4), CaI-PLA2, Group VI phospholipase A2, GVI PLA2, Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 beta, iPLA2-beta, Patatin-like phospholipase domain-containing prote
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
hamster (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PLA2G6(8398)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Signaling Neuroscience
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected iPLA2 in 10 µg of human testis tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable