05-1583
Anti-PRL-2 Antibody, clone 42
clone 42, from mouse
동의어(들):
Protein-tyrosine phosphatase 4a2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2, phosphatase of regenerating liver 2, protein tyrosine phosphatase IVA, protein tyrosine phosphatase IVA2, protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
42, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTP4A2(8073)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
A representative lot was used by an independent laboratory in IH.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot was used by an independent laboratory in IP.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PRL-2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable