항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4A56, monoclonal
종 반응성
mouse, human
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDGFRB(5159)
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Growth Factors & Receptors
A 1:2,000 dilution of this lot detected PDGFRβ in RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, and human HFF cells.
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated PDGFRβ from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
품질
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
분석 메모
RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, or human HFF cells
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable