주요 문서
MAT491657041
Matrix Scientific
2-Chloro-6-methylpyridine 1-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.57
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-methylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-5-3-2-4-6(7)8(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
JNSSVMGPTZYYIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/150361.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/150361.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)