주요 문서
MAT447398287
Matrix Scientific
2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.59
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3NO.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChI key
VAZNZJHMENXJKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/084798.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/084798.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)