주요 문서
MAT424017160
Matrix Scientific
2-Acetoxy-4'-nitrobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.26
MDL number:
mp
70-72
Iupac Name
2-(4-nitrobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11NO5/c1-10(17)21-14-5-3-2-4-13(14)15(18)11-6-8-12(9-7-11)16(19)20/h2-9H,1H3
InChI key
MRSMUSDVNZJCTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103484.html
Melting Point
70-72
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103484.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)