주요 문서
MAT424017065
Matrix Scientific
2-Fluoro-2'-iodobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.11
MDL number:
Iupac Name
(2-fluorophenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8FIO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChI key
WKPNTOKCAKWMEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103389.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103389.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)