주요 문서
MAT413148342
Matrix Scientific
N-[(E)-(Dimethylamino)methylidene]thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.2
MDL number:
mp
168-170
Iupac Name
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]thiourea
Inchi Code
1S/C4H9N3S/c1-7(2)3-6-4(5)8/h3H,1-2H3,(H2,5,8)/b6-3+
InChI key
OYLKAJRZGTZKKB-ZZXKWVIFSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/102514.html
Melting Point
168-170
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/102514.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)