주요 문서
MAT390508954
Matrix Scientific
Ethyl 2,5-dibromofuran-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.93
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromo-3-furoate
Inchi Code
1S/C7H6Br2O3/c1-2-11-7(10)4-3-5(8)12-6(4)9/h3H,2H2,1H3
InChI key
HHVVONFJFFOMEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/097641.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/097641.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)