주요 문서
MAT379362846
Matrix Scientific
2-(2-Oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.26
MDL number:
mp
158-161
Iupac Name
2-(2-oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-14(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-13(12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
InChI key
MLCPCDOOBNXTFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/087025.html
Melting Point
158-161
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/087025.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)