주요 문서
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.23
MDL number:
mp
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
InChI key
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)