주요 문서
MAT379359693
Matrix Scientific
5-Bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-5-8(9(11)12-6-7)13-3-1-2-4-13/h1-6H,(H2,11,12)
InChI key
WCKNBUSVKFPHEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/083830.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/083830.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)