주요 문서
MAT379356526
Matrix Scientific
8-(Benzyloxy)quinoline-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.3
MDL number:
Iupac Name
8-(benzyloxy)-2-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-11-15-10-9-14-7-4-8-16(17(14)18-15)20-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2
InChI key
DNRDUAQLBRLDGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080669.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080669.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)