주요 문서
MAT379356357
Matrix Scientific
7-Chloro-2-ethyl-5-methyl[1,2,4]triazolo-[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.64
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-2-ethyl-5-methylene-4,5-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-3-7-11-8-10-5(2)4-6(9)13(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI key
BLWYPCLRCIQEPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080500.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080500.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)