주요 문서
MAT372247621
Matrix Scientific
3-(2-Fluoroethoxy)azetidine trifluoroacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.16
MDL number:
Iupac Name
3-(2-fluoroethoxy)azetidine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H10FNO.C2HF3O2/c6-1-2-8-5-3-7-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,7H,1-4H2;(H,6,7)
InChI key
GCDCXUXCBSGDSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049446.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049446.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)