주요 문서
MAT371484453
Matrix Scientific
1-Allyl-1-methyl-but-3-enylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
bp
61.5-63/30 Torr
density
0.8946
Iupac Name
4-methyl-1,6-heptadien-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-4-6-8(3,9)7-5-2;/h4-5H,1-2,6-7,9H2,3H3;1H
InChI key
NZJLBDRRSHIKAM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011652.html
Boiling point
61.5-63/30 Torr
density
0.8946
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011652.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)