주요 문서
MAT370169774
Matrix Scientific
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.08
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2F4N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI key
QEWJTWUFYSMONN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071621.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071621.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)