주요 문서
MAT370169771
Matrix Scientific
4-[2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)]phenylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.22
MDL number:
Iupac Name
4-(2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c1-18-12-8-10(13(14,15)16)2-3-11(12)9-4-6-17-7-5-9/h2-8H,1H3
InChI key
XSASUXJGUVXYPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071616.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071616.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)