주요 문서
MAT364047640
Matrix Scientific
2-(3-Pyridin-4-yl-propyl)-azetidine-2-carboxylic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.29
MDL number:
Iupac Name
2-[3-(4-pyridinyl)propyl]-2-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c13-11(16)12(6-9-15-12)5-1-2-10-3-7-14-8-4-10/h3-4,7-8,15H,1-2,5-6,9H2,(H2,13,16)
InChI key
IKWIENIHTCEUQC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067928.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067928.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)